A4480
Anti-ASPP2 antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone DX 54.10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-53BP2 apoptosis-stimulating protein of p53 2, Anti-TP53BP2, Anti-tumor protein p53-binding protein 2
595.00 CHF
About This Item
595.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DX 54.10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~175 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53BP2(7159)
mouse ... Trp53bp2(209456)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable