Principaux documents
A3355
Sigma-Aldrich
ATC0175
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-(cis-4-{[4-(Dimethylamino)quinazolin-2-yl]amino}cyclohexyl)-3,4-difluorobenzamide HCl
10 MG
383.00 CHF
383.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
383.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26ClF2N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
383.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble 5 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)c1nc(N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)NC(=O)c3ccc(F)c(F)c3)nc4ccccc14
InChI
1S/C23H25F2N5O.ClH/c1-30(2)21-17-5-3-4-6-20(17)28-23(29-21)27-16-10-8-15(9-11-16)26-22(31)14-7-12-18(24)19(25)13-14;/h3-7,12-13,15-16H,8-11H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,28,29);1H/t15-,16+;
Clé InChI
HUUPKFUYSQNNLO-FAESNJTISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ATC0175 is a non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Shigeyuki Chaki et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 313(2), 831-839 (2005-01-29)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is a cyclic peptide produced in the lateral hypothalamus. It has been implicated in a number of physiological processes including feeding behavior, energy balance, and the regulation of emotional states. Here, we report in vitro and in