Documents
A3156
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, γ-irradiated, Globulin Free, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
cold ethanol and heatshock fractionation
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
Solubilité
water: soluble (5g/50ml)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
BSA is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5-7 it contains 17 intrachain disulfide bridges and 1 sulfhydryl group.
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. Albumin is the most abundant plasma protein in humans.
Application
Bovine serum albumin has been used:
  • to prevent sticking of the chromosome to the glass micropipette for elasticity measurements using aspiration
  • to block lung homogenates in the plate for mucin protein enzyme-linked immunosorbent assay
  • in alginate solution as a protein model for drug release kinetics investigation
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. BSA acts as a vital constituent in the cell culture media and favors human embryonic stem cells (hESC) differentiation.
Bovine serum albumin is broadly used as an additive to cell culture media, especially serum-free media. It provides a range of benefits including protection from oxidative damage and stabilization of other media components such as fatty acids and pyridoxal.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elasticity and Structure of Eukaryote Chromosomes Studied by Micromanipulation and Micropipette Aspiration
Houchmandzadeh B, et al.
The Journal of cell biology, 139(1), 1-12 (1997)
Acrolein-Activated Matrix Metalloproteinase 9 Contributes to Persistent Mucin Production
Deshmukh HS, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology (2012)
Combination of polymer technology and carbon nanotube array for the development of an effective drug delivery system at cellular level
Riggio C, et al.
Nanoscale Research Letters, 4(7), 668-668 (2009)
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Francis GL
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)
Bovine serum albumin interactions with metal complexes
Topalua T, et al.
Clujul Medical (1957), 87(4), 215-215 (2014)
Articles
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.