A270
Anti-α1 Adrenergic Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADRA1, Anti-ALPHA1BAR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using mouse kidney distal tubule cells
western blot: 1:400
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
mouse ... Adra1d(11550)
rat ... Adra1d(29413)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable