A2408
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine p-toluenesulfonate salt
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Synonyme(s) :
AdoMet, SAM p-toluenesulfonate salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (Organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (HPLC)
≥80% (spectrophotometric assay)
Forme
powder
Composition
p-Toluenesulfonate content, 1.6-4.4 mol/mol
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(O[H])[C@](N([H])[H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[S@+](C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@@]([C@](O[H])([H])[C@@]1([H])O[H])([H])O[C@]1([H])N2C3=C(N=C2[H])C(N([H])[H])=NC([H])=N3.O=S(C4=C([H])C([H])=C(C([H])([H])[H])C([H])=C4[H])([O-])=O
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
Clé InChI
VHPOFDUCFKOUHV-XKGORWRGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable