A1774
Amikacin disulfate salt
potency: 674-786 μg per mg (as amikacin base)
Synonyme(s) :
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-4-(6-amino-6-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide disulfate, Antibiotic BB-K8 sulfate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Forme
powder or crystals
Puissance
674-786 μg per mg (as amikacin base)
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
mycobacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
Clé InChI
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable