A1104
Anti-Angiopoietin-1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-ANG-1
514.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
514.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells and tissues
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANGPT1(284)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable