Principaux documents
A1082
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.32
Beilstein:
5298835
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (elemental analysis)
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
Clé InChI
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par