Principaux documents
444030
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.32
Beilstein:
5298835
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
Clé InChI
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable