Principaux documents
A0987
Sigma-Aldrich
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cytosporone A n-amyl ester, compound 10i
5 MG
105.00 CHF
25 MG
308.00 CHF
105.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
105.00 CHF
25 MG
308.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H34O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
105.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >65 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
Clé InChI
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist.
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist. Nur77 is a steroid orphan receptor that plays a critical role in regulating proliferation, differentiation and apoptosis. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate, a cytosporone B analog, is a stronger activator of Nur77 than it parent compound. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate treatment causes Nur77 migration to mitochondria, which results in mitochondrial Cyt c release into the cytoplasm and mitochondrial AIF redistribution in both the cytoplasm and nucleus.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.