Principaux documents
90699
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Synonyme(s) :
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
200 μL
286.00 CHF
286.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
286.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105336
Nomenclature NACRES :
NA.26
286.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Poids mol.
Mw 370.49 g/mol
Concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
Fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Description générale
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Reconstitution
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable