Principaux documents
83088
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, rhodamine B-marked
size: 6 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Couverture de surface
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Taille des particules
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Fluorescence
λex 540 nm; λem 584 nm
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1