77636
Phenolphthalein β-D-glucuronide
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Phenolphthalein β-D-glucosiduronic acid, Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-D-glucosiduronic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit urine
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% free phenolphthalein
≤6% water
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32)/t19-,20-,21+,22-,25+,26?/m0/s1
Clé InChI
FXJYOZKDDSONLX-XADSOVDISA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable