P0376
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥90% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-glucosiduronic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt, β-glucuronidase substrate
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
Clé InChI
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.