Principaux documents
77238
Sigma-Aldrich
N-Hexanoyl-D-sphingomyelin
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E)-2-(Hexanoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, N-(Hexanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C6 Sphingomyelin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H59N2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.76
Beilstein:
18539759
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or solid
Composition
carbon content, 61.89%
hydrogen content, 10.57%
nitrogen content, 4.98%
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
Clé InChI
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2