74667
Nourseothricin sulfate
≥85% (HPLC)
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces noursei
Niveau de qualité
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to light brown
Solubilité
H2O: soluble 200 mg/mL
Adéquation
suitable for (selection agent for molecular genetic research work)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycobacteria
mycoplasma
parasites
viruses
yeast
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N4[C@H]5[C@H](N=C4N[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6NC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]5O.N1[C@H]2[C@H](N=C1N[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3NC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]
Clé InChI
HEPYPTBGGNPPAP-SPCBHCMPSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable