Principaux documents
74613
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 19/Kit No 75403
100 ML
149.00 CHF
149.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
149.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
149.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup