73572
L-(−)-Glyceraldehyde
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-2,3-Dihydroxypropanal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
Solubilité
water: soluble 30 g/L at 18 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m1/s1
Clé InChI
MNQZXJOMYWMBOU-GSVOUGTGSA-N
Catégories apparentées
Application
- L-Glyceraldehyde Inhibits Neuroblastoma Cell Growth via a Multi-Modal Mechanism on Metabolism and Signaling.: This research highlights the inhibitory effects of L-Glyceraldehyde on neuroblastoma cell growth, revealing its impact through multiple pathways in metabolism and cell signaling (Forbes M et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup