68616
Atto 594 Protein-Markierungs-Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Fluorescence
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.