68606
Atto 594-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
Streptavidin-Atto 594
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS (buffer)
Absorption UV
λ: 604-610 nm Amax
Adéquation
corresponds for SDS-PAGE
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
find more information here
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable