67328
Methyl 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
6-O-(N-Heptylcarbamoyl)-methyl-α-D-glucopyranoside, HECAMEG
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Essai
≥97.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +101°
Poids mol.
335.39 g/mol
CMC
19.5
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.