Principaux documents
59893
Sigma-Aldrich
Sodium N-(4-azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonate dihydrate
≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
2-[(4-Azido-2-nitrophenyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl) taurine sodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonic acid sodium salt dihydrate, NAP-Taurine sodium salt dihydrate
10 MG
1 630.00 CHF
1 630.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 630.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N5NaO5S · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 630.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[O-][N+](=O)c1cc(ccc1NCCS([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N5O5S.Na.2H2O/c9-12-11-6-1-2-7(8(5-6)13(14)15)10-3-4-19(16,17)18;;;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,16,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
AQXKSSHRIZHNEM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
brick-red powder; soluble in water and Ethanol; labeling reagent (Photolysis of NAP-taurine produces a highly reactive nitrene which acts as a general covalent labeling reagent)
Remarque sur l'analyse
contains up to 10.4% water (dihydrate)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable