52423
Sulfate de dextran sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content, Mr ~40,000
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
(Leuconostoc spp)
Forme
powder
Qualité
low sulfate content
Poids mol.
Mr ~40,000
Composition
Sulfur Content, 8-13%
Perte
≤10% loss on drying
Couleur
white to off-white
Plage de pH utile
6.0-8 (10 g/L)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.