44270
trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, Farnesyl diphosphate ammonium salt
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
Clé InChI
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable