Principaux documents
43868
Sigma-Aldrich
4-O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D- galactopyranosyl]-D-galactopyranose
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
β-GalNAc-(1→4)-Gal, Receptor for pili of Pseudomonas aeruginosa
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H25NO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
Clé InChI
DRHGSSXSNNHAAL-KMJSDMRTSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable