CA IX is anchored to the cell membrane and is expressed in the human gastrointestinal tract, chiefly in the stomach. Data suggest consistent immunoreactivity for anti-CA IX in clear cell renal cell carcinoma (RCC) making it a useful marker for this type of tumor.
379M-1
Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (MRQ-54) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-54, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (379M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (379M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (379M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (379M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (379M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG2b
Contrôle
clear cell renal cell carcinoma, gallbladder epithelium
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
membranous
Informations sur le gène
human ... CA9(768)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() NA | ![]() NA | ![]() NA |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
-
Where is the immunogen for the antibody located - ECD or not? (Ref#379M-14)