17195
Fura 2 pentapotassium salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: soluble
Fluorescence
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
Clé InChI
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.