161254K
Fibronectin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-F-PHSRN-RGDSP, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
Produits recommandés
Nom du produit
MAPTRIX-F-PHSRN-RGDSP, Fibronectin Mimetic, aqueous solution
Stérilité
Filtered sterilized solution
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~25.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 mg
Concentration
1.0 mg/mL protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spécificité de la liaison
Receptor: α5β1
Domain: FNIII-9/10
Binding Motif: PHSRN-RGDSP
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable