14530C
EX-CELL® EBx™ GRO-I Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
EX-CELL® EBx™ Serum-Free Media
About This Item
Produits recommandés
Description
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Composants
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation