10830
(+)-Arabinogalactan
≥80% (HPLC), from larch wood
Synonyme(s) :
Polyarabinogalactan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
larch wood
Pureté
≥80% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
≤15% water
Couleur
white to beige
Pf
>200 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable