Documents
10820
Sigma-Aldrich
Aprotinine from bovine lung
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C284H432N84O79S7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6511.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Source biologique
bovine lung
Pureté
~80% (HPCE)
Forme
crystalline (fine)
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
≥3500 U/mg
Poids mol.
~6,500
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Couleur
white
Solubilité
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Clé InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... PTI(404172)
Application
L'aprotinine est largement utilisée comme inhibiteur de la trypsine.
Actions biochimiques/physiologiques
L'aprotinine est un inhibiteur compétitif de sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs de l'enzyme et les bloque. Cette fixation est réversible, et la plupart des complexes aprotinine-protéase se dissocient aux pH extrêmes (> 10 ou < 3). En terme de structure, l'aprotinine est une protéine globulaire monomère issue de poumon de bovin, constituée de 58 acides aminés disposés de façon à former une chaîne polypeptidique unique comportant trois réticulations (ponts disulfure).
Définition de l'unité
Une unité d'inhibiteur de trypsine (TIU) réduit de 50 % l'activité de deux unités de trypsine, une unité de trypsine hydrolysant 1,0 μmole de p-nitroanilide de N-alpha-benzoyl-DL-arginine par minute à pH 7,8 et 25 °C. Une autre unité fréquemment rencontrée est la KIU : 1 TIU = 1 300 KIU.
1 U corresponds to 1 biological kallikrein inhibitor unit (KIU)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Monica Averna et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1915, 195-206 (2019-01-09)
Immunoblotting is a procedure routinely used to analyze calpastatin expression. However, immunoblotting alone may not be adequate for this task, since calpastatin isoforms can vary by tissue, can be modified by partial digestion, and can undergo posttranslational modifications. Here we
Roberta De Tullio et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1915, 163-185 (2019-01-09)
The production of recombinant calpastatin in E. coli has become an efficient tool to obtain discrete amounts of a specific calpastatin species that can be present concomitantly with other calpastatin fragments/forms in the same tissue or cell type in a
Hamid Ebrahimi Orimi et al.
Scientific reports, 10(1), 9730-9730 (2020-06-18)
We introduced and validated a drop-on-demand method to print cells. The method uses low energy nanosecond laser (wavelength: 532 nm) pulses to generate a transient microbubble at the distal end of a glass microcapillary supplied with bio-ink. Microbubble expansion results in
Axel Himmelbach et al.
Bio-protocol, 8(15), e2955-e2955 (2018-08-05)
Chromosome conformation capture sequencing (Hi-C) is a powerful method to comprehensively interrogate the three-dimensional positioning of chromatin in the nucleus. The development of Hi-C can be traced back to successive increases in the resolution and throughput of chromosome conformation capture
Elizabeth J Osterlund et al.
Science advances, 8(16), eabm7375-eabm7375 (2022-04-21)
Cytoplasmic and membrane-bound BCL-2 family proteins regulate apoptosis, a form of programmed cell death, via dozens of binary protein interactions confounding measurement of the effects of inhibitors in live cells. In cancer, apoptosis is frequently dysregulated, and cell survival depends