102M-1
CD2 (MRQ-11) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-11, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (102M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (102M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (102M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (102M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (102M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50 (concentrated)
Isotype
IgG1κ
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic, membranous
Informations sur le gène
human ... CD2(914)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires