Principaux documents
10112303
Shmac 5 cell line
human prostate, Epithelial
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Shmac 5 cell line,
Source biologique
human prostate
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
See Lang SH, et.al (2006)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Prostate cancer moderately well differentiated, early stage
Profil d'ADN
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 12,14
D7S820: 7,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,12
vWA: 15,17
Milieu de culture
Stemline Keratinocyte Medium II (Sigma S0196) + Stemline Keratinocyte Growth Supplement (Sigma S9945) + 2 mM Glutamine + 2% Fetal Bovine Serum (FBS). Addition of 2% serum was found to increase cell viability.
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 seeding at approximately 3 x 104 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. It is important to inactivate the trypsin with an equal volume of trypsin inhibitor (the culture medium contains too low a serum content to inactivate the trypsin). To remove all traces of trypsin and trypsin inhibitor pellet the cells by centrifugation and resuspend the cells in fresh medium. Media change every second day.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Immortalization of human prostate cells with the human papillomavirus type 16 E6 gene.
Norman J Maitland et al.
Methods in molecular medicine, 88, 275-285 (2003-11-25)
Shona H Lang et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 42(8-9), 273-280 (2006-12-14)
Three-dimensional epithelial culture models are widely used to emulate a more physiologically relevant microenvironment for the study of genes and signaling pathways. Prostate epithelial cells can grow into solid cell masses or acinus-like spheroids in Matrigel. To test if the