Principaux documents
03714
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 20,000
Synonyme(s) :
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 20,000
Perte
≤10% loss on drying
Capacité
0.01-0.08 mmol/g loading
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lorena Moreno-Vilet et al.
Food chemistry, 237, 833-840 (2017-08-03)
Agave fructans are increasingly important in food industry and nutrition sciences as a potential ingredient of functional food, thus practical analysis tools to characterize them are needed. In view of the importance of the molecular weight on the functional properties