Unfortunately, sequencing has not been performed on this material.
01818
Acylase I from Aspergillus melleus
powder, brown, >0.5 U/mg
Synonyme(s) :
Acylase ‘Amano’, Aminoacylase
Forme
powder
Activité spécifique
>0.5 U/mg
Couleur
brown
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the amino acid or DNA sequence of the Aspergillus melleus acylase I?