Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
S9763
Sigma-Aldrich
Phosphate de sodium dibasic
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
100 G
47.30 CHF
500 G
126.00 CHF
1 KG
234.00 CHF
2.5 KG
500.00 CHF
5 KG
796.00 CHF
12 KG
1 430.00 CHF
47.30 CHF
Check Cart for Availability
Cette référence est aussi disponible en qualité ACS dans notre gamme exclusive de produits à écoulement fluide Redi-Dri™
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
47.30 CHF
500 G
126.00 CHF
1 KG
234.00 CHF
2.5 KG
500.00 CHF
5 KG
796.00 CHF
12 KG
1 430.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38070211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
47.30 CHF
Check Cart for Availability
Cette référence est aussi disponible en qualité ACS dans notre gamme exclusive de produits à écoulement fluide Redi-Dri™
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 5210
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilité
water: 5% at 25 °C, clear
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Sodium phosphate dibasic in combination with sodium phosphate monobasic is used in the preparation of oral sodium phosphate solution (OSPS), which is a purgative used for bowel cleansing before colonoscopy.[1]
Application
Sodium phosphate dibasic has been used in:
  • the preparation of phosphate buffer saline solution for perfusion procedure[2]
  • western blot[3]
  • indirect enzyme linked immunosorbent assay[4]
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Premixed tricalcium silicate/sodium phosphate dibasic cements for root canal filling
Wu Meng, et al.
Materials Chemistry and Physics (2021)
Response of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Growing from 50 to 200 g to Supplements of Dibasic Sodium Phosphate in a Semipurified Diet
Rodehutscord M
The Journal of Nutrition (1996)
Glomerular calcification induced by bolus injection with dibasic sodium phosphate solution in Sprague-Dawley rats
Tsuchiya N, et al.
Toxicologic Pathology, 408-412 (2004)
Karsten Krug et al.
Cell, 183(5), 1436-1456 (2020-11-20)
The integration of mass spectrometry-based proteomics with next-generation DNA and RNA sequencing profiles tumors more comprehensively. Here this "proteogenomics" approach was applied to 122 treatment-naive primary breast cancers accrued to preserve post-translational modifications, including protein phosphorylation and acetylation. Proteogenomics challenged
Michael A Gillette et al.
Cell, 182(1), 200-225 (2020-07-11)
To explore the biology of lung adenocarcinoma (LUAD) and identify new therapeutic opportunities, we performed comprehensive proteogenomic characterization of 110 tumors and 101 matched normal adjacent tissues (NATs) incorporating genomics, epigenomics, deep-scale proteomics, phosphoproteomics, and acetylproteomics. Multi-omics clustering revealed four
Articles
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Protocoles
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf