71948
Sodium selenate
purum p.a., ≥98.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Essai
≥98.0% (T)
Forme
powder or crystals
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable