61168
Copper(I) chloride
puriss. p.a., ACS reagent, ≥97.0% (RT)
Synonyme(s) :
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 546 °C)
Pureté
≥97.0% (RT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Impuretés
≤0.02% insoluble in acid
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
1490 °C (lit.)
Pf
430 °C (lit.)
Solubilité
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤750 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable