Principaux documents
47670
Sigma-Aldrich
Formamide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99.5% (GC/T)
Technique(s):
PCR: suitable
pb:
210 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Essai
≥99.5% (GC/T)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
2.7-19 %
Technique(s)
PCR: suitable
Impuretés
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Température de transition
transition temp 2.0-3.0 °C
Densité
1.132 g/mL at 20 °C
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Adéquation
in accordance for miscibility
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Formamide is a colorless organic solvent.[1] It has been reported to increase the precision of PCR (Polymerase Chain Reaction) studies.[2] Microwave spectral study of its isotopic forms suggests that the molecule of formamide is nonplanar in which the H2N-C group exhibits a shallow pyramid like structure.[3]
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
G Sarkar et al.
Nucleic acids research, 18(24), 7465-7465 (1990-12-25)