32301
Acétate d'ammonium
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.001 hPa
Essai
≥98%
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% KMnO4 red. matter (as O)
≤2% water (Karl Fischer)
≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤2 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤2 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤2 ppm
Chaîne SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable