33209
Acide acétique
glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
≤0.0002% acetaldehyde
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.01% acetic anhydride (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
freezing point ≥16.3 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Adéquation
passes test for indifference to chromic acid
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
The article number 33209-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33209-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33209-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33209-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.