320145
Hydroxyde d'ammonium solution
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Synonyme(s) :
Ammoniaque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.2 (vs air)
Pression de vapeur
115 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
27 %
Concentration
28.0-30.0% NH3
Impuretés
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
Résidus de calcination
≤0.002%
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Traces de cations
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Chaîne SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable