31119
Sulfate d'ammonium
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Essai
≥99%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable