Documents
1.01216
SAFC
Sulfate d'ammonium
extra pure
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-984-1
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
754-764 g/L
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Ammonium sulfate is used for large and laboratory scale protein purification and fractionation that can be applied to separate proteins by altering their solubility in the presence of a high salt concentration.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable