221295
Nitrate de potassium
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
Pf
334 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable