Documents
1.05063
Supelco
Nitrate de potassium
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Nitrate de potassium, Sel de potassium de l'acide nitrique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
KNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-818-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
334 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity.: This clinical study details the development of a dentifrice containing potassium nitrate, aimed at treating dentin hypersensitivity, showcasing the compound′s application in dental health products (Tavss et al., 2004).
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,0 %
pH (5 %, eau) : 5,0 à 7,5
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Iodate (IO₃) : ≤ 0,0005 %
Nitrite (NO₂) : ≤ 0,001 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,003 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0003 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,0015 %
Na (sodium) : ≤ 0,02 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0001 %
Conforme à ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable