12342
Iron(III) oxide
purified, ≥95%
Synonyme(s) :
Ferric oxide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
solid
Qualité
purified
dilution
(for analytical testing)
Perte
≤0.6% loss on ignition
Chaîne SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
Clé InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable