Principaux documents
Z805114
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
1 EA
204.00 CHF
204.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
204.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
204.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® 300 quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-QX
Paramètres
200-3500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
Volume de la chambre
700 μL
Longueur du trajet optique
2 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with glass lid
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.