Principaux documents
Z801712
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1000 μL
1 EA
427.00 CHF
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
427.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 108B-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
1000 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE stopper, black side walls and base
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.