Principaux documents
Z532398
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 50 mL, accuracy: 0.50 mL
1 EA
57.00 CHF
57.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Changer de vue
1 EA
57.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
57.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Joint
female joint: ST/NS14/20
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.50 mL
Description générale
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC